Imprimer
2'-Chloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7344-100MG OR7344-1G OR7344-500MG
APOSOR7344-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR7344-100MG APOSOR7344-1G APOSOR7344-500MG
2'-Chloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
2'-Chloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Formule: C₁₃H₉ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039056
Numéro CAS: 223575-76-6