Imprimer
tert-Butyl-2-bromo-5-methoxybenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR59343-1G OR59343-5G
APOSOR59343-1GEA 109 EUR
APOSOR59343-1G APOSOR59343-5G
tert-Butyl-2-bromo-5-methoxybenzoate
tert-Butyl-2-bromo-5-methoxybenzoate
Formule: C₁₂H₁₅BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878358
Numéro CAS: 957063-12-6