Imprimer
(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-tert-Butylsulphinamide, (S)-(-)-tert-Butylsulphinamide, (S)-(-)-t-Butylsulphinamide, (S)-(-)-2-Methyl-2-propanesulphinamide, (S)-(-)-tert-Butyl sulphinamide
OR3234-100G OR3234-25G OR3234-5G
APOSOR3234-100GEA 84.1 EUR
APOSOR3234-100G APOSOR3234-25G APOSOR3234-5G
(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide 98%
(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide
Formule: C₄H₁₁NOS
Point de fusion: 104…106 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05861480
Numéro CAS: 343338-28-3