Imprimer
2,4-Dichloro-6-methylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR30785-1G OR30785-5G
APOSOR30785-1GEA 26.1 EUR
APOSOR30785-1G APOSOR30785-5G
2,4-Dichloro-6-methylpyridine
2,4-Dichloro-6-methylpyridine
Formule: C₆H₅Cl₂N
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08669834
Numéro CAS: 42779-56-6