Imprimer
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6'-Methoxy-2'-acetonaphthone
OR28862-100G OR28862-25G OR28862-500G
APOSOR28862-100GEA 24.8 EUR
APOSOR28862-100G APOSOR28862-25G APOSOR28862-500G
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
Formule: C₁₃H₁₂O₂
Point d'ébullition: 155…160 °C/0,4mmHg
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021643
Numéro CAS: 3900-45-6
EINECS: 223-453-8