Imprimer
3',4'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR15166-10G OR15166-1G OR15166-5G
APOSOR15166-10GEA 1350 EUR
APOSOR15166-10G APOSOR15166-1G APOSOR15166-5G
3',4'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
3',4'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Formule: C₁₃H₈Cl₂O
Point de fusion: 95…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08443964
Numéro CAS: 924868-83-7