Imprimer
Ethyl 5-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR01963-1G OR01963-250MG OR01963-5G
APOSOR01963-1GEA 72.5 EUR
APOSOR01963-1G APOSOR01963-250MG APOSOR01963-5G
Ethyl 5-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 5-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₁N₃O₂
Point de fusion: 216…218 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09842618
Numéro CAS: 1000017-97-9