Imprimer
Fluorescein di-β-D-glucopyranoside
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICS0116-2MG BICS0116-5MG BICS0116-1MG
APOSBICS0116-2MGEA 596 EUR
APOSBICS0116-2MG APOSBICS0116-5MG APOSBICS0116-1MG
Fluorescein di-β-D-glucopyranoside
Fluorescein di-β-D-glucopyranoside
Formule: C₃₂H₃₂O₁₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 129787-66-2