Imprimer
(R)-2-(3-Fluorophenyl)pyrrolidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC909317-1G PC909317-250MG
APOSPC909317-1GEA 272 EUR
APOSPC909317-1G APOSPC909317-250MG
(R)-2-(3-Fluorophenyl)pyrrolidine 95%
(R)-2-(3-Fluorophenyl)pyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₂FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06762528
Numéro CAS: 920274-03-9