Imprimer
2-(2-Fluoroethoxy)aniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC902757-1G PC902757-5G
APOSPC902757-1GEA 219 EUR
APOSPC902757-1G APOSPC902757-5G
2-(2-Fluoroethoxy)aniline 97%
2-(2-Fluoroethoxy)aniline
Formule: C₈H₁₀FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909942
Numéro CAS: 1547-11-1