5,5,5-Trifluoro-DL-norvaline 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Amino-5,5,5-trifluorovaleric acid, 2-Amino-5,5,5-trifluoropentanoic acid
Formule:
C₅H₈F₃NO₂ Point de fusion: 256…258 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00190648 Numéro CAS: 2365-80-2 |