Imprimer
[(S,S)-Ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydroinden-1-yl)]difluorotitanium(IV)
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC6741-100MG PC6741-25MG
APOSPC6741-100MGEA 198 EUR
APOSPC6741-100MG APOSPC6741-25MG
[(S,S)-Ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydroinden-1-yl)]difluorotitanium(IV)
[(S,S)-Ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydroinden-1-yl)]difluorotitanium(IV)
Precatalyst for the highly enantioselective imine hydrosilylation
Formule: C₂₀H₂₄F₂Ti
Point de fusion: 230 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863622
Numéro CAS: 178177-04-3
UN: 1759
ADR: 8,II