Imprimer
Ethyl 4-{[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC6054-1G PC6054-5G
APOSPC6054-1GEA 125 EUR
APOSPC6054-1G APOSPC6054-5G
Ethyl 4-{[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Ethyl 4-{[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Formule: C₁₅H₁₂F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05669605
Numéro CAS: 866154-36-1