Tris(1H,1H,7H-perfluoroheptyl)borate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₂₁H₉BF₃₆O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28137329 Numéro CAS: 1995-96-6 |