Imprimer
7-Fluoro-L-tryptophan 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-2-Amino-3-(7-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-Trp(7-F)-OH
PC530032-100MG PC530032-1G PC530032-250MG
APOSPC530032-100MGEA 183 EUR
APOSPC530032-100MG APOSPC530032-1G APOSPC530032-250MG
7-Fluoro-L-tryptophan 95%
7-Fluoro-L-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264337
Numéro CAS: 138514-97-3