Imprimer
2,5-Difluoro-D-phenylalanine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-D-Phe(2,5-DiF)-OH, (R)-2-Amino-3-(2,5-difluorophenyl)propanoic acid
PC530003-1G PC530003-250MG
APOSPC530003-1GEA 208 EUR
APOSPC530003-1G APOSPC530003-250MG
2,5-Difluoro-D-phenylalanine 97%
2,5-Difluoro-D-phenylalanine
Formule: C₉H₉F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371999
Numéro CAS: 266360-61-6