Imprimer
Bis-(3-Bromo-2-fluorobenzyl)ether 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520635-1G PC520635-5G
APOSPC520635-1GEA 251 EUR
APOSPC520635-1G APOSPC520635-5G
Bis-(3-Bromo-2-fluorobenzyl)ether 97%
Bis-(3-Bromo-2-fluorobenzyl)ether
Formule: C₁₄H₁₀Br₂F₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226505
Numéro CAS: 1186195-12-9