Imprimer
8-(Trifluoromethoxy)-4-hydroxyquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 8-(Trifluoromethoxy)quinolin-4-ol
PC51523-1G PC51523-250MG
APOSPC51523-1GEA 260 EUR
APOSPC51523-1G APOSPC51523-250MG
8-(Trifluoromethoxy)-4-hydroxyquinoline
8-(Trifluoromethoxy)-4-hydroxyquinoline
Formule: C₁₀H₆F₃NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03407893
Numéro CAS: 40516-41-4