1,1,1-Trifluoro-3,3-bis(triethylsiloxy)propane
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₅H₃₃F₃O₂Si₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD30730304 Numéro CAS: 2149598-07-0 |