Imprimer
2-(Difluoromethyl)-5-chloro-1H-benzimidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32937-1G PC32937-250MG PC32937-5G
APOSPC32937-1GEA 522 EUR
APOSPC32937-1G APOSPC32937-250MG APOSPC32937-5G
2-(Difluoromethyl)-5-chloro-1H-benzimidazole
2-(Difluoromethyl)-5-chloro-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₅ClF₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20390822
Numéro CAS: 91437-08-0