Imprimer
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302464-10G PC302464-5G
APOSPC302464-10GEA 410 EUR
APOSPC302464-10G APOSPC302464-5G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₉H₉F₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115969
Numéro CAS: 886500-30-7