Imprimer
N'-(2,4-Dibromo-6-fluorophenyl)-N,N-diisopropylthiourea
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300860-1G PC300860-5G
APOSPC300860-1GEA 187 EUR
APOSPC300860-1G APOSPC300860-5G
N'-(2,4-Dibromo-6-fluorophenyl)-N,N-diisopropylthiourea
N'-(2,4-Dibromo-6-fluorophenyl)-N,N-diisopropylthiourea
Formule: C₁₃H₁₇Br₂FN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28987634
Numéro CAS: 1980054-14-5