Imprimer
(S)-2-Amino-1,1,1-trifluoropropane hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-1,1,1-Trifluoropropan-2-amine hydrochloride
PC0908-1G PC0908-250MG PC0908-5G
APOSPC0908-1GEA 147 EUR
APOSPC0908-1G APOSPC0908-250MG APOSPC0908-5G
(S)-2-Amino-1,1,1-trifluoropropane hydrochloride
(S)-2-Amino-1,1,1-trifluoropropane hydrochloride
Formule: C₃H₆F₃N·ClH
Point de fusion: 217…221 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779094
Numéro CAS: 125353-44-8