Imprimer
4-(Thien-2-yl)phenacyl bromide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Bromo-4'-(thien-2-yl)acetophenone, 2-Bromo-1-[4-(thien-2-yl)phenyl]ethan-1-one
OR9681-1G OR9681-250MG
APOSOR9681-1GEA 355 EUR
APOSOR9681-1G APOSOR9681-250MG
4-(Thien-2-yl)phenacyl bromide 97%
4-(Thien-2-yl)phenacyl bromide
Formule: C₁₂H₉BrOS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659059
Numéro CAS: 128746-80-5