Imprimer
2-(2-Furyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(Furan-2-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde
OR924581-1G OR924581-5G
APOSOR924581-1GEA 168 EUR
APOSOR924581-1G APOSOR924581-5G
2-(2-Furyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde 95%
2-(2-Furyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde
Formule: C₉H₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864504
Numéro CAS: 959240-19-8