3,5-Bis(methylthio)pyridine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₉NS₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD17015800 Numéro CAS: 70999-08-5 |