Imprimer
1,1-Dioxo-isothiazolidine-3-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR914154-1G OR914154-5G
APOSOR914154-1GEA 676 EUR
APOSOR914154-1G APOSOR914154-5G
1,1-Dioxo-isothiazolidine-3-carboxylic acid 97%
1,1-Dioxo-isothiazolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₄H₇NO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369945
Numéro CAS: 1146957-01-8