4-(Acetamidomethyl)benzoic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₁NO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06655692 Numéro CAS: 1205-58-9 |