6-Ethyl-1H-benzimidazol-2-ylamine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₁N₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04967056 Numéro CAS: 107726-24-9 |