Imprimer
Methyl 3-bromo-5-methylpyridine-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromo-2-(methoxycarbonyl)-5-methylpyridine, Methyl 3-bromo-5-methylpicolinate
OR47834-1G OR47834-500MG
APOSOR47834-1GEA 166 EUR
APOSOR47834-1G APOSOR47834-500MG
Methyl 3-bromo-5-methylpyridine-2-carboxylate
Methyl 3-bromo-5-methylpyridine-2-carboxylate
Formule: C₈H₈BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12911847
Numéro CAS: 1228880-68-9