Piperidine-4-sulphonyl chloride, N-CBZ protected, grade Technique
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₃H₁₆ClNO₄S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05664659 Numéro CAS: 287953-54-2 UN: 1759 ADR: 8,III |