4-tert-Butyl-2-methoxybenzaldehyde ≥98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-(tert-Butyl)-2-methoxybenzaldehyde
Formule:
C₁₂H₁₆O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18642730 Numéro CAS: 53535-88-9 |