Imprimer
6-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(1-Methyl-1H-indazol-6-yl)ethan-1-one, 1-(1-Methyl-1H-indazol-6-yl)ethanone, 6-Ethanoyl-1-methyl-1H-indazole
OR30890-250MG OR30890-50MG
APOSOR30890-250MGEA 63.8 EUR
APOSOR30890-250MG APOSOR30890-50MG
6-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
6-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11869768
Numéro CAS: 1159511-25-7