Imprimer
1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrazol-4-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR302397-100MG OR302397-250MG
APOSOR302397-100MGEA 66.7 EUR
APOSOR302397-100MG APOSOR302397-250MG
1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrazol-4-amine
1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrazol-4-amine
Formule: C₆H₁₁N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09965625
Numéro CAS: 948570-74-9