Imprimer
1,3-Benzothiazole-6-sulphonyl chloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Benzo[d]thiazole-6-sulphonyl chloride, 6-(Chlorosulphonyl)-1,3-benzothiazole
OR14303-1G OR14303-250MG
APOSOR14303-1GEA 58 EUR
APOSOR14303-1G APOSOR14303-250MG
1,3-Benzothiazole-6-sulphonyl chloride 95%
1,3-Benzothiazole-6-sulphonyl chloride
Formule: C₇H₄ClNO₂S₂
Point de fusion: 118…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03086100
Numéro CAS: 181124-40-3
UN: 3261
ADR: 8,III