Imprimer
2,4-Dibromo-6-tert-butylphenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,4-Dibromo-6-(tert-butyl)phenol
OR110661-1G OR110661-5G OR110661-10G
APOSOR110661-1GEA 198 EUR
APOSOR110661-1G APOSOR110661-5G APOSOR110661-10G
2,4-Dibromo-6-tert-butylphenol
2,4-Dibromo-6-tert-butylphenol
Formule: C₁₀H₁₂Br₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00463268
Numéro CAS: 15460-12-5