Imprimer
(Cyclohexylmethyl)hydrazine hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (Hydrazinomethyl)cyclohexane hydrochloride
OR0199-1G OR0199-5G OR0199-10G
APOSOR0199-1GEA 102 EUR
APOSOR0199-1G APOSOR0199-5G APOSOR0199-10G
(Cyclohexylmethyl)hydrazine hydrochloride 97%
(Cyclohexylmethyl)hydrazine hydrochloride
Formule: C₇H₁₆N₂·ClH
Point de fusion: 141…144 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06245509
Numéro CAS: 3637-58-9