Oxychlorure de bismuth ≥99.95% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Bismuth oxychloride, Bismuth (III) oxychloride, Bismuth(III) chloride oxide
Purity: 99.95%
CAS No.: 7787-59-9
Molecular Formula: BiClO
Formula Weight: 260.43
Physical Form: Powder
Density: 7.72
Refractive Index: 2.15
Appearance: Very pale brown
Odour: Odourless
Melting Point: dec.
Merck Reference: 14,1263
MDL No.: MFCD00010895
Formule:
BiClO Point de fusion: Déc. Densité: 7,72 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010895 Numéro CAS: 7787-59-9 EINECS: 232-122-7 Indice Merck: 14,1263 |