Imprimer
5-Méthoxyindole 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Methoxy-1H-indole, Indol-5-yl methyl ether
125870050 125870250
ACRO125870050EA 139 EUR
ACRO125870050 ACRO125870250
5-Méthoxyindole 99%
5-Méthoxyindole
Formule: C₉H₉NO
Point d'ébullition: 176…178 °C (17 mmHg)
Point de fusion: 52…56 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005674
Numéro CAS: 1006-94-6
EINECS: 213-745-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥98.5 %