Imprimer
2-Pyrrolidone ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Pyrrolidin-2-one
A15332.36 A15332.A3
A15332.36EA 50.2 EUR
A15332.36 A15332.A3
2-Pyrrolidone ≥99%
2-Pyrrolidone
Purity: 99% CAS No.: 616-45-5 Molecular Formula: C4H7NO Formula Weight: 85.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4875 Melting Point: 23-25° Boiling Point: 245° Merck Reference: 14,8016 MDL No.: MFCD00005270
Formule: C₄H₇NO
Point d'ébullition: 245 °C
Point de fusion: 23…25 °C
Densité: 1,12
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005270
Numéro CAS: 616-45-5
EINECS: 210-483-1
Indice Merck: 14,8016