Imprimer
1,1,1-Trifluoro-2-propanol ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L11150.06 L11150.14
L11150.06EA 109 EUR
L11150.06 L11150.14
1,1,1-Trifluoro-2-propanol ≥97%
1,1,1-Trifluoro-2-propanol
Purity: 97% CAS No.: 374-01-6 Molecular Formula: C3H5F3O Formula Weight: 114.07 Flash Point: 25°(77°F) Refractive Index: 1.3175 Boiling Point: 75-76° Beilstein Reference: 1734738 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00014403
Formule: C₃H₅F₃O
Point d'ébullition: 75…76 °C
Point de fusion: –52 °C
Densité: 1,259
Point éclair: 25 °C (77 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014403
Numéro CAS: 374-01-6
EINECS: 206-773-2
UN: 1987
ADR: 3,III