Samarium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Epaisseur: 1.0 mm (0.04 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-19-9
Physical Form: ≈4.9g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011233
Formule:
Sm Point d'ébullition: 1900 °C (1013 hPa) Point de fusion: 1076,85 °C Densité: 7,42 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011233 Numéro CAS: 7440-19-9 EINECS: 231-128-7 Indice Merck: 12,08498 |