Silicium ≥99.999% (base métaux), plaque, Epaisseur: 12.5 mm (0.5 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-21-3
Physical Form: ≈19.09g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00085311
Formule:
Si Point d'ébullition: 2355 °C (1013 hPa) Point de fusion: 1410 °C Densité: 2,34 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00085311 Numéro CAS: 7440-21-3 EINECS: 231-130-8 Indice Merck: 12,08635 |