(4-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
p-Tolylmethanesulphonyl chloride, α-p-Xylenesulphonyl chloride, 4-Methylbenzylsulphonyl chloride
Formule:
C₈H₉ClO₂S Point de fusion: 78…82 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD01631931 Numéro CAS: 51419-59-1 UN: 3261 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to tan Powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 75 to 81 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |