Imprimer
3-Nitropyrazole 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
451680050 451680250
ACRO451680050EA 149 EUR
ACRO451680050 ACRO451680250
3-Nitropyrazole 97%
3-Nitropyrazole
Formule: C₃H₃N₃O₂
Point de fusion: 173…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00238787
Numéro CAS: 26621-44-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 178 °C
HPLC ≥96.0 %