Imprimer
Ethyl-2-nitrobenzoylacetate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
430040010 430040050
ACRO430040010EA 124 EUR
ACRO430040010 ACRO430040050
Ethyl-2-nitrobenzoylacetate 97%
Ethyl-2-nitrobenzoylacetate
Formule: C₁₁H₁₁NO₅
Point de fusion: 35…36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424821
Numéro CAS: 52119-39-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear orange to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.5 %