Dibutylamine pour HPLC
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₁₉N Point d'ébullition: 159 °C (1013 hPa) Point de fusion: –62 °C Densité: 0,76 g/cm³ Point éclair: 39 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009429 Numéro CAS: 111-92-2 UN: 2248 ADR: 8,II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥99.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
UV transmittance | ≥99 % (c=0.01M water, 254 nm) |