1,3,5-Tris(chloromethyl)-2,4,6-trimethylbenzene 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 3849-01-2
Molecular Formula: C12H15Cl3
Formula Weight: 265.60
Physical Form: Powder
Appearance: White
Beilstein Reference: 2369523
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00229016
Formule:
C₁₂H₁₅Cl₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00229016 Numéro CAS: 3849-01-2 ADR: 8,II |