(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(R)-1-BOC-3-(hydroxymethyl)piperidine, (R)-tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 3-(R)-N-BOC-PIPERIDINE METHANOL, 1-Piperidinecarboxylicacid, 3-(hydroxymethyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, (3R)-
Purity: 97%
CAS No.: 140695-85-8
Molecular Formula: C11H21NO3
Formula Weight: 215.29
Melting Point: 91-94°
Optical Rotation: -20° (c=2 in methanol)
MDL No.: MFCD02683202
Formule:
C₁₁H₂₁NO₃ Point de fusion: 91…94 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02683202 Numéro CAS: 140695-85-8 |