tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
N-Boc-3-hydroxyazetidine, tert-Butyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-Hydroxyazetidine, tert-butyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 141699-55-0
Molecular Formula: C8H15NO3
Formula Weight: 173.21
Melting Point: 40-47°
MDL No.: MFCD04115305
Formule:
C₈H₁₅NO₃ Point de fusion: 40…47 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04115305 Numéro CAS: 141699-55-0 |